Learn More
4-Iodo-m-xylene, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10784943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10784943 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10784943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412500050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-28-2
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.06
Número MDL MFCD00013706
Clave InChI BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
PubChem CID 77885
Nombre IUPAC 1-iodo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-m-xylene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
Color Yellow
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.06
Porcentaje de pureza ≥94%