Learn More
4-Iodo-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458457 5 g 5 g
15468457 250 mg 250 miligramos
15448457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51979.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24250-85-9 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
4-Iodo-L-phenylalanine may be used in protein engineering as a model unnatural α amino acid to alter primary amino acid composition via the opal (UGA) codon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-yodo-L-fenilalanina puede utilizarse en la ingeniería de proteínas como un aminoácido modelo antinatural α para alterar la composición de los aminoácidos primarios a través del codón del ópalo (UGA).
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24250-85-9
Fórmula molecular C9H10INO2
Peso molecular (g/mol) 291.09
Número MDL MFCD00002602
Clave InChI PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-iodo-l-phenylalanine, 4-iodophenylalanine, l-4-iodophenylalanine, iodo-phenylalanine, p-iodo-l-phenylalanine, p-iodophenylalanine, s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, h-phe 4-i-oh, phenylalanine, 4-iodo
PubChem CID 134497
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-L-phenylalanine
Beilstein 4411317
Información de solubilidad Partly miscible with water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.09
Rotación óptica −6.5° (c=1 in Acetic Acid:Water (4:1))
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 95%