Learn More
4-Yodo-5-metil-3-fenilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10049201 1 g 1 g
10582842 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10049201 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00511DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 31295-66-6
Fórmula molecular C10H8INO
Peso molecular (g/mol) 285.084
Número MDL MFCD02681888
Clave InChI DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
PubChem CID 2776150
Nombre IUPAC 4-yodo-5-metil-3-fenil-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.08
Porcentaje de pureza 97%