Learn More
4-Yodo-3-nitrotolueno, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10459052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10459052 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10459052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326300050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-3-nitrotoluene
Nombre de nota 97%
CAS 5326-39-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 54°C
Color Naranja a marrón
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6INO2
Número MDL MFCD00024196
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-iodo-3-nitrotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl-2-nitro, 3-nitro-4-iodotoluol, 3-nitro-4-iodotoluene, pubchem4550, acmc-209l5f, ksc597g8t, 4-jod-3-nitro-1-methylbenzol, 1-iodo-4-methyl-2-nitro-benzene
Clave InChI DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(I)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metil-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 263.03
PubChem CID 138455
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo brillante