Learn More
4-Yodo-3-nitroanisol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322587 5 g 5 g
11332587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11714.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58755-70-7 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58755-70-7
Fórmula molecular C7H6INO3
Peso molecular (g/mol) 279.033
Número MDL MFCD00024195
Clave InChI JWZODIRSJJQOKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-3-nitroanisole, 3-nitro-4-iodoanisole, 2-iodo-5-methoxynitrobenzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-iodoanisol, acmc-1b13g, ksc494s9p, 1-iodo-2-nitro-4-methoxybenzene, attercop-chm at115569
PubChem CID 292659
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metoxi-2-nitrobenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-3-nitroanisole
Punto de fusión 60°C to 63°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2365592
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.04
Porcentaje de pureza ≥98%