Learn More
Éster metílico del ácido 4-yodo-3-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5471-81-8 |
| Fórmula molecular | C9H9IO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Iodo-m-toluic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-iodobenzoate, Methyl 4-Iodo-3-methylbenzoate, NSC 28460 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9IO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(I)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-yodo-3-metilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 276.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.9647 |