Learn More
4-Yodo-3-metil-5-fenilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10478182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478182 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10089111 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10478182 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20311DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 16114-53-7
Fórmula molecular C10H8INO
Peso molecular (g/mol) 285.084
Número MDL MFCD03086126
Clave InChI RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole, isoxazole,4-iodo-3-methyl-5-phenyl, 3-methyl-5-phenyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 4-iodo-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl benzene
PubChem CID 2776520
Nombre IUPAC 4-yodo-3-metil-5-fenil-1,2-oxazol
SMILES CC1=NOC(=C1I)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.08
Porcentaje de pureza 97%