Learn More
4-yodo-2-(trifluorometil)benzonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 101066-87-9 |
| Fórmula molecular | C8H3F3IN |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 4-yodo-2-(trifluorometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 297.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.9262 |