Learn More
4-yodo-2-(trifluorometil)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30405301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405301 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30405301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70647850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 101066-87-9
Fórmula molecular C8H3F3IN
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
Nombre IUPAC 4-yodo-2-(trifluorometil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 297.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.9262