Learn More
4-Yodo-2-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461928 1 g 1 g
15481928 250 mg 250 miligramos
15471928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55609.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101066-87-9 | C8H3F3IN | 297.019 g/mol
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodo-2-(trifluorometil)benzonitrilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101066-87-9
Fórmula molecular C8H3F3IN
Peso molecular (g/mol) 297.019
Número MDL MFCD08458091
Clave InChI RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-iodobenzotrifluoride, benzonitrile, 4-iodo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-iodobenzonitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl-1-iodobenzene, 4-cyano-3-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4810, acmc-1bqw7, ksc494m4b
PubChem CID 16218337
Nombre IUPAC 4-yodo-2-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 50°C to 55°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.02
Porcentaje de pureza 97%