Learn More
4-Yodo-2-nitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458527 5 g 5 g
11468527 25 g 25 g
11478527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18607.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41252-97-5 | C7H6INO2 | 263.034 g/mol
4-Iodo-2-nitrotoluene is used to produce 3-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-1H-indole at the temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodo-2-nitrotolueno se utiliza para producir 3-(4-metil-3-nitro-fenil)-1H-indol a una temperatura de 40 °C.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41252-97-5
Fórmula molecular C7H6INO2
Peso molecular (g/mol) 263.034
Número MDL MFCD00051090
Clave InChI QLMRDNPXYNJQMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-2-nitrotoluene, benzene, 4-iodo-1-methyl-2-nitro, pubchem15938, 2-nitro-4-iodotoluene, acmc-1apfk, maybridge1_008109, ksc493s9d, 4-iodo-1-methyl-2-nitro-benzene
PubChem CID 170481
Nombre IUPAC 4-Yodo-1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2-nitrotoluene
Punto de fusión 58°C to 62°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.03
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.