Learn More
4-Yodo-2-nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441687 5 g 5 g
11431687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25666.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 52692-09-8 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52692-09-8
Fórmula molecular C7H6INO3
Peso molecular (g/mol) 279.033
Número MDL MFCD08060933
Clave InChI WULXGCDMVLQZBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-2-nitroanisole, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-iodoanisole, acmc-1amtn, 4-methoxy-3-nitroiodobenzene, benzene,4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 4-iodanyl-1-methoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 12249866
Nombre IUPAC 4-yodo-1-metoxi-2-nitrobenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2-nitroanisole
Punto de fusión 96°C to 98°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.04
Porcentaje de pureza 98%