Learn More
4-yodo-2-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-2-nitroaniline |
| CAS | 20691-72-9 |
| Fórmula molecular | C6H5N2O2I |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5IN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(I)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-yodo-2-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 264.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.9396 |