Learn More
4-Iodo-2-metil-1H-imidazol, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15219786 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15219786 25 g 25 g
15209786 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219786 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451580250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 73746-45-9
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.00
Número MDL MFCD02684335
Clave InChI SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
Nombre IUPAC 5-yodo-2-metil-1h-imidazol
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole
Punto de fusión 138.0°C to 144.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.