Learn More
4-Iodo-2-metil-1H-imidazol, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15209786 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15209786 5 g 5 g
15219786 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15209786 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451580050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 73746-45-9
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.00
Número MDL MFCD02684335
Clave InChI SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
Nombre IUPAC 5-yodo-2-metil-1h-imidazol
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole
Punto de fusión 138.0°C to 144.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.