Learn More
4-yodo-2-metil-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-2-methyl-1-butene |
| CAS | 53750-52-0 |
| Fórmula molecular | C5H9I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Iodo-3-methyl-3-butene, 4-Iodo-2-methyl-1-butene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9I/c1-5(2)3-4-6/h1,3-4H2,2H3 |
| SMILES | C=C(C)CCI |
| Peso molecular (g/mol) | 196.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.97 |