Learn More
Clorhidrato de 4-yodo-2,6-dimetilfenilamina, Mikromol
Código de producto. 30459325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459325 25 mg
1 options
Código de producto. 30459325 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3376.360025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-yodo-2,6-dimetilfenilamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride
CAS 138385-59-8
Nombres de analitos o componentes 4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 I N . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Iodo-2,6-dimethylphenylamine Hydrochloride, Benzenamine, 4-iodo-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzenamine, 4-iodo-2,6-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Iodo-2,6-dimethylaniline hydrochloride, 4-Iodo-2,6-dimethylbenzenamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10IN.ClH/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10;/h3-4H,10H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1cc(I)cc(C)c1N
Nombre IUPAC 4-yodo-2,6-dimetilanilina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 283.5371
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.9625 g/mol