Learn More
4-Yodo-2,6-dimetilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458687 2.5 g 2.50 g
11468687 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19840.88
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10570-67-9 | C8H9IO | 248.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10570-67-9
Fórmula molecular C8H9IO
Peso molecular (g/mol) 248.06
Número MDL MFCD00094415
Clave InChI HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
Nombre IUPAC 4-yodo-2,6-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2,6-dimethylphenol
Punto de fusión 96°C to 101°C
Cantidad 2.5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.06
Porcentaje de pureza 97%