Learn More
4-Yodo-2,6-dimetilfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10533242 1 g 1 g
10262362 10 g 10 g
10101322 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00223DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10570-67-9
Fórmula molecular C8H9IO
Peso molecular (g/mol) 248.06
Número MDL MFCD00094415
Clave InChI HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
Nombre IUPAC 4-yodo-2,6-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.06
Porcentaje de pureza 97%