Learn More
4-Yodo-2,5-dimetilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460030 5 g 5 g
11450030 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50565.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114971-53-8 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114971-53-8
Fórmula molecular C8H9IO
Peso molecular (g/mol) 248.063
Número MDL MFCD00219922
Clave InChI RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol
PubChem CID 2736261
Nombre IUPAC 4-yodo-2,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1I)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2,5-dimethylphenol
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.06
Porcentaje de pureza 98%