Learn More
4-Yodo-2,1,3-benzotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10100592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10100592 250 mg 250 miligramos
10394132 1 g 1 g
10396914 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10100592 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09111CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 352018-95-2
Fórmula molecular C6H3IN2S
Peso molecular (g/mol) 262.07
Número MDL MFCD02681904
Clave InChI ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
Nombre IUPAC 4-yodo-2,1,3-benzotiadiazol
SMILES IC1=CC=CC2=NSN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.07
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole