Learn More
4-Yodo-1H-pirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422838 5 g 5 g
15412838 1 g 1 g
15432838 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56369.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193.975 g/mol
4-Iodopyrazole was used in an indium-mediated synthesis of heterobiaryls. It undergoes iodination in the presence of iodine and ammonium hydroxide to yield 3,4-di-iodo- and 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó 4-yodopirazol en una síntesis de heterobiales mediada por indio. Se somete a yodación en presencia de yodo e hidróxido amónico para producir 3,4-di-yodo- y 3,4,5-tri-yiodo-pirazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3469-69-0
Fórmula molecular C3H3IN2
Peso molecular (g/mol) 193.975
Número MDL MFCD00005244
Clave InChI LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
PubChem CID 77022
ChEBI CHEBI:45260
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-pirazol
SMILES C1=C(C=NN1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-1H-pyrazole
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.97
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodo-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-1H-pyrazole