Learn More
4-yodo-1-tritilimidazol, TRC
Código de producto. 30407074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407074 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30407074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI724850500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-1-tritylimidazole
CAS 96797-15-8
Fórmula molecular C22H17IN2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 4-yodo-1-tritilimidazol
Peso molecular (g/mol) 436.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.0436