Learn More
4-Yodo-1-tritil-1H-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15569583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15569583 5 g 5 g
15559583 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15569583 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459200050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 96797-15-8 | C22H17IN2 | 436.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96797-15-8
Fórmula molecular C22H17IN2
Peso molecular (g/mol) 436.30
Número MDL MFCD02179542
Clave InChI DXJZJYPLPZEYBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-1-trityl-1h-imidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl imidazole, 1-trityl-4-iodoimidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl-1h-imidazole, 4-iodo-1-trityl-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-1-triphenylmethyl, pubchem8995, 4-iodo-l-tritylimidazole, n1-trityl-4-iodoimidazole
PubChem CID 618252
Nombre IUPAC 4-yodo-1-tritilimidazol
SMILES IC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Punto de fusión 223.0°C to 227.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.