Learn More
4-Yodo-1-fenil-1H-pirazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405367 250 mg 250 miligramos
15495357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32612.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23889-85-2 | C9H7IN2 | 270.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23889-85-2
Fórmula molecular C9H7IN2
Peso molecular (g/mol) 270.073
Número MDL MFCD11707168
Clave InChI PYJVDCYRDQUUKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenyl, pubchem13298, 4-iodanyl-1-phenyl-pyrazole, 1-phenyl-4-iodo-1h-pyrazole
PubChem CID 14972076
Nombre IUPAC 4-yodo-1-fenilpirazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=C(C=N2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.07
Porcentaje de pureza 95%