Learn More
4-yodo-1-metilimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-1-methylimidazole |
| CAS | 71759-87-0 |
| Fórmula molecular | C4H5IN2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5IN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3 |
| SMILES | IC1=CN(C)C=N1 |
| Nombre IUPAC | 4-yodo-1-metil-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.95 |