Learn More
4-iodo-1,2-dimethylbenzene, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
11320847 50 g 50 g
10630025 10 g 10 g
10103174 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11320847
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00311EE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 31599-61-8
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.064
Número MDL MFCD00040989
Clave InChI CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
PubChem CID 141646
Nombre IUPAC 4-yodo-1,2-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-o-xylene
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.6300g/mL
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.06
Porcentaje de pureza 97%