Learn More
4-iodo-1,2-dimethylbenzene, Thermo Scientific™
Código de producto. 10630025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10630025 10 g 10 g
10103174 25 g 25 g
11320847 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10630025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00311EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 31599-61-8
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.064
Número MDL MFCD00040989
Clave InChI CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
PubChem CID 141646
Nombre IUPAC 4-yodo-1,2-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-o-xylene
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.6300g/mL
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.06
Porcentaje de pureza 97%