Learn More
4'-(Imidazol-1-il)acetofenona, TRC
Código de producto. 30406620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406620 5 g -
30395653 1 g -
30395974 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5774635G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10041-06-2
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Nombre IUPAC 1-(4-imidazol-1-ilfenil)etanona
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)n2ccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0793