Learn More
4-(Imidazo[1,2-a]pirid-2-il)anilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497547 1 g 1 g
15407557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35666.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139705-74-1
Fórmula molecular C13H11N3
Peso molecular (g/mol) 209.252
Número MDL MFCD00107394
Clave InChI FPCHINCJTRAFAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl aniline, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-ylaniline, 2-4-aminophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl-phenylamine, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-ylphenylamine, 4-4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-yl phenylamine, acmc-1bwdl, imidazoapyridinylphenylamine, 4-imidazo 1,2-a pyrid-2-yl aniline
PubChem CID 696936
Nombre IUPAC 4-imidazo[1,2-a]piridin-2-ilanilina
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C3=CC=C(C=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
Punto de fusión ∽230°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 95%