Learn More
4-IBP, MedChemExpress
Código de producto. 16495547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495547 5 mg 5 miligramos
16452808 10 mg 10 miligramos
16439486 50 mg 50 miligramos
16404246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100155
MedChemExpress 4-IBP is a selective σ1 agonist with a high level of affinity for the σ1 receptor (Ki = 1.7 nM) and a moderate affinity for the σ2 receptor (Ki = 25.2 nM) .
4-IBP is a selective σ1 agonist with a high level of affinity for the σ1 receptor (Ki = 1.7 nM) and a moderate affinity for the σ2 receptor (Ki = 25.2 nM) .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-IBP
CAS 155798-08-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21IN2O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (237.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=C(I)C=C3
Peso molecular (g/mol) 420.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.29
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death