Learn More
Sal sódica del ácido 4-hidroxivalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyvaleric Acid Sodium Salt |
| CAS | 56279-37-9 |
| Fórmula molecular | C5 H9 O3 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-pentanoic Acid Sodium Salt, 4-Hydroxy-pentanoic Acid Monosodium Salt, Sodium 4-Hydroxypentanoate, Sodium 4-Hydroxyvalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-4(6)2-3-5(7)8;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(O)CCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxipentanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 140.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0449 |