Learn More
4-Hidroxitriptamina Creatinina Sulfato, TRC
Código de producto. 30011253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011253 5 mg 5 miligramos
30135516 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9748805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55206-11-6
Fórmula molecular C10 H12 N2 O . C4 H10 N4 O . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 404.44
Sinónimo 4-Hydroxytryptamine Creatinine
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetil)-1H-indol-4-ol; 2-[carbamimidilo(metil)amino]acetamida; Ácido sulfúrico
SMILES CN(CC(=O)N)C(=N)N.NCCc1c[nH]c2cccc(O)c12.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxytryptamine Creatinine Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O.C4H10N4O.H2O4S/c11-5-4-7-6-12-8-2-1-3-9(13)10(7)8;1-8(4(6)7)2-3(5)9;1-5(2,3)4/h1-3,6,12-13H,4-5,11H2;2H2,1H3,(H2,5,9)(H3,6,7);(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1478
Porcentaje de pureza >95%