Learn More
4-Hidroxitiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371577 5 g 5 g
11381577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04429.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126.17 g/mol
4-Hydroxythiophenol is used to improve charge separation in PbSe quantum dots (QDs) as sensitizers for TiO2. It helps in the activation of neocarzinostatin-chromophore. Also used as a resin monomer in the study of the different gold nanocrystal core-resin shell structures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxitiofenol se usa para mejorar la separación de carga en puntos cuánticos (QDs) de PbSe como sensibilizadores de TiO2. Ayuda en la activación del cromóforo de neocarzinostatina. También se utiliza como monómero de resina en el estudio de las diferentes estructuras de núcleo de resina de nanocristales de oro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a 4 °C. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-89-8
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.17
Número MDL MFCD00004850
Clave InChI BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
Nombre IUPAC 4-sulfanilfenol
SMILES OC1=CC=C(S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxythiophenol
Punto de fusión 33°C to 37°C
Densidad 1.255
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 2039306
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 97%