Learn More
4-hidroxitiobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxythiobenzamide |
| CAS | 25984-63-8 |
| Fórmula molecular | C7H7NOS |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | p-Hydroxythio-benzamide, 4-Hydroxybenzenecarbothioamide, 4-Hydroxybenzenethiocarboxamide, 4-Hydroxybenzothioamide, 4-Hydroxythiobenzamide, p-Hydroxythiobenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NOS/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=S)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibencenocarbotioamida |
| Peso molecular (g/mol) | 153.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0248 |