Learn More
4-Hidroxitiobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465537 5 g 5 g
15475537 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32780.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25984-63-8 | C7H7NOS | 153.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25984-63-8
Fórmula molecular C7H7NOS
Peso molecular (g/mol) 153.20
Número MDL MFCD04973332
Clave InChI DOCQBKMMNPJLOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxythiobenzamide, 4-hydroxybenzothioamide, 4-hydroxy thiobenzamide, 4-hydroxybenzene-1-carbothioamide, 4-hydroxybenzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-thiobenzamide, 4-aminothioxomethyl phenol, 4-amino sulfanyl methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, p-hydroxythiobenzamide
PubChem CID 5706487
Nombre IUPAC 4-[amino(sulfanil)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES NC(S)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxythiobenzamide
Punto de fusión 181°C to 185°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.2
Porcentaje de pureza 98%