Learn More
4-hidroxitieno[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxythieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 14080-50-3 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N2 O S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2OS/c9-5-4-1-2-10-6(4)8-3-7-5/h1-3H,(H,7,8,9) |
| SMILES | O=C1NC=Nc2sccc12 |
| Nombre IUPAC | 3H-tieno[2,3-d]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0044 |