Learn More
4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Código de producto. 16467218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16467218 10 mg 10 miligramos
16463556 25 mg 25 miligramos
16439747 5 mg 5 miligramos
16463237 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16467218
Marca: Medchem Express HY16950
MedChemExpress 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.
4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxytamoxifen
CAS 68047-06-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (Z)-4-Hydroxytamoxifen trans-4-Hydroxytamoxifen (Z)-Afimoxifene
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 20 mg/mL (51.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 387.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.51
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.