Learn More
4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Código de producto. 16467218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467218 10 mg 10 miligramos
16463556 25 mg 25 miligramos
16439747 5 mg 5 miligramos
16463237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16950
MedChemExpress 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.
4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxytamoxifen
CAS 68047-06-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (Z)-4-Hydroxytamoxifen trans-4-Hydroxytamoxifen (Z)-Afimoxifene
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 20 mg/mL (51.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 387.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.51
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death