Learn More
4-Hidroxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyquinoline |
| CAS | 611-36-9 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Quinolinol: 4-Hydroxyquinoline, Kynurine, NSC 3183, Quinoline-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11) |
| SMILES | Oc1ccnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Quinolina-4-OL |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0528 |