Learn More
4-Hidroxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412558 5 g 5 g
11402558 1 g 1 g
11344709 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15859.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-36-9 | C9H7NO | 145.16 g/mol
4-Hydroxyquinoline is a medical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 4hidroxiquinolina es una materia prima médica.
Solubilidad
soluble en metanol.
Notas
almacénese a temperatura ambiente. Manténgase lejos de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-36-9
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00006777,MFCD00956391
Clave InChI PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyquinoline, quinolin-4-ol, 4-quinolinol, quinolin-4 1h-one, 4 1h-quinolinone, kynurine, 4-hydroxy quinoline, quinoline, 4-hydroxy, ccris 4329, 4-chinolinol
PubChem CID 69141
ChEBI CHEBI:15815
SMILES O=C1C=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyquinoline
Punto de fusión 201°C to 205°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1524969
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC 1,4-dihidroquinolin-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%