Learn More
Ácido 4-hidroxiquinolina-2-carboxílico, hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10755191 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10755191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121910010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Nombre de nota 98%
CAS 345909-35-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 275.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H7NO3
Número MDL MFCD00149476
Cantidad 1 g
Beilstein 22, 230
Índice Merck 14, 5327
Sinónimo 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
Información de solubilidad Solubility in water: 0.9g/L water (100°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol, insoluble in ether, very soluble in alkali
Clave InChI HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-1H-quinolina-2-carboxílico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 189.17
PubChem CID 18530299
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.