Learn More
Ácido 4-hidroxiquinolina-2-carboxílico, hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15740799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15740799 5 g 5 g
15750799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15740799 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 345909-35-5 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345909-35-5
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00149476
Clave InChI HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 18530299
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-1H-quinolina-2-carboxílico; hidrato
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Punto de fusión 275.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Beilstein 22,23
Índice Merck 14,5327
Información de solubilidad Solubility in water: 0.9g/L water (100°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol, insoluble in ether, very soluble in alkali
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 98%