Learn More
4-hidroxiquinazolina, TRC
Código de producto. 30398367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398367 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30398367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94141510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyquinazoline
CAS 491-36-1
Fórmula molecular C8 H6 N2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 4(1H)-Quinazolinone (6CI,7CI,8CI,9CI), 3,4-Dihydroquinazolin-4-one, 4(3H)-Quinazolone, 4-Hydroxyquinazoline, 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline, 4-Oxoquinazoline, 4-Quinazolinol, 4-Quinazolinone, 4-Quinazolone, C 201-0583, NSC 5863
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11)
SMILES O=C1N=CNC=2C=CC=CC12
Nombre IUPAC quinazolin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 146.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.048