Learn More
4-Hidroxiquinazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448996 10 g 10 g
11458996 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17129.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 491-36-1 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
4-Hydroxyquinazoline is been used to inhibit PARP (poly(ADP-ribose) synthetase) which catalyzes covalent attachment of the ADP-ribose moiety of NAD+ to various proteins. This compound specifically and potently inhibits PARP-1. 4-HQN demonstrates the ability to decrease activation of transcription factor NFκB and AP-1 in lipopolysaccharide-induced shock. Mechanistic studies indicate that 4-HQN activates PI3-kinase/Akt pathway in the liver, spleen, and lung and down-regulates two elements of the MAP kinase system. Additionally, this agent has been observed to decrease ischemia-reperfusion-induced increase of protein oxidation, single-strand DNA breaks, lipid peroxidation, and mitochondrial reactive oxygen species production in the reperfusion period.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 4-hidroxiquinazolina se utiliza para inhibir la PARP (poli(ADP-ribosa) sintetasa) que cataliza la unión covalente de la fracción ADP-ribosa de NAD+ a varias proteínas. Este compuesto inhibe específica y potentemente la PARP-1. 4-HQN demuestra la capacidad de disminuir la activación del factor de transcripción NFκB y AP-1 en el choque inducido por lipopolisacáridos. Los estudios mecanicistas indican que 4-HQN activa la vía PI3-quinasa/Akt en el hígado, bazo y pulmón, y regula a la baja dos elementos del sistema de la MAP quinasa. Además, se ha observado que este agente disminuye el aumento de la oxidación de proteínas inducido por la isquemia-reperfusión, las roturas de ADN monocatenarias, la peroxidación de lípidos y la producción de especies reactivas de oxígeno mitocondriales en el período de reperfusión.
Solubilidad
soluble en DMSO (100 mm), etanol, metanol y agua (10 mm).
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-36-1
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.149
Número MDL MFCD00511302
Clave InChI QMNUDYFKZYBWQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyquinazoline, 4-quinazolinol, quinazolin-4-ol, quinazolin-4 3h-one, 4 3h-quinazolinone, 4-quinazolone, 4-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 4-oxoquinazoline, 3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 63112
Nombre IUPAC 1H-quinazolina-4-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyquinazoline
Punto de fusión 216°C to 219°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 118473
Información de solubilidad Soluble in DMSO (100 mM),ethanol,methanol,and water (10 mM).
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 98%