Learn More
4-hidroxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxypyridine |
| CAS | 626-64-2 |
| Fórmula molecular | C5H5NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Pyridinol, 4-Pyridol, NSC 5080, gamma-Hydroxypyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7) |
| SMILES | Oc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 95.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0371 |