Learn More
4-Hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11431998 25 g 25 g
11441998 100 g 100 g
11451998 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11431998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14586.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-64-2 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-64-2
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.10
Número MDL MFCD00006419,MFCD00040458
Clave InChI GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
PubChem CID 12290
Nombre IUPAC 1H-piridin-4-ona
SMILES O=C1C=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxypyridine
Punto de fusión 142°C to 148°C
Punto de ebullición 230°C to 235°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 105800
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 97%