Learn More
4-Hidroxipiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702905 500 g Frasco de vidrio 500 g
10062061 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10071881 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10702905
Marca: Thermo Scientific Acros 348835000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-64-2 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-64-2
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.10
Número MDL MFCD00006419,MFCD00040458
Clave InChI GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
PubChem CID 12290
Nombre IUPAC 1H-piridin-4-ona
SMILES O=C1C=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxypyridine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 147.0°C
Color Beige a marrón
Densidad 221g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 235.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 221°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)OH
Cantidad 500 g
Beilstein 21, V,7, 152
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol, slightly soluble in chloroform, pract. insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.