Learn More
Ácido 4-hidroxipiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407207 250 mg 250 miligramos
15487197 1 g 1 g
15497197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 15407207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34262.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 22468-26-4 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22468-26-4
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00521155,MFCD11656334
Clave InChI MXXLHBCSVDDTIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxypicolinic acid, 4-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxypyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 4-hydroxy-picolinsaure, pubchem17131, acmc-209fwn
PubChem CID 735149
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-1H-piridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C=CN1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.