Learn More
4'-Hidroxipropiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488196 500 g 500 g
11478196 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15314.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-70-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-70-2
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002361
Clave InChI RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-hydroxypropiophenone, paroxypropione, 4-hydroxypropiophenone, 1-4-hydroxyphenyl propan-1-one, mepal, paroxypropion, frenantol, frenohypon, p-hydroxypropiophenone, proxiphenon
PubChem CID 6271
ChEBI CHEBI:32352
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxypropiophenone
Punto de fusión 148°C to 151°C
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 907511
Índice Merck 14,7044
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%