Learn More
4-hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 30403370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30403370 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30403370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95084525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Piperidin-4-ol
CAS 5382-16-1
Fórmula molecular C5 H11 N O
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Piperidinol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxyhexahydropyridine, 4-Hydroxypiperidine, 4-Piperidinol, (±)-, NSC 62083
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2
SMILES OC1CCNCC1
Nombre IUPAC piperidin-4ol
Peso molecular (g/mol) 101.147
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.084
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.